Merck
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
Sinónimos:
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 132,00
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 132,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.14
Beilstein:
2350377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
~210 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)