Documentos clave
8.14619
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Sinónimos:
Ethylenediammonium diiodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H8N2 · 2HI
Número de CAS:
Peso molecular:
315.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
227-186-8
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
cadena SMILES
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clave InChI
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3