Merck
914545
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinónimos:
Cesium monochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 195,00
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 195,00
About This Item
Fórmula lineal:
CsCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
AnhydroBeads
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals
tamaño de partícula
-10 mesh
mp
645 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion
Effect of cesium chloride modification on the film morphology and UV-induced stability of planar perovskite solar cells..
Li W, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4, 11688-11695 (2016)