Merck
908371
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
332.37
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
92-94 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate is a versatile building block used for the preparation of α,β-disubstituted α,β-unsaturated esters through a variety of stereoretentive cross-couplings.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hidefumi Nakatsuji et al.
Organic letters, 11(19), 4258-4261 (2009-09-01)
An (E)- and (Z)-stereocomplementary preparative method for alpha,beta-disubstituted alpha,beta-unsaturated esters is performed via three general and robust reaction sequences: (i) Ti-Claisen condensation (formylation) of esters to give alpha-formyl esters (12 examples, 60-99%), (ii) (E)- and (Z)-stereocomplementary enol p-toluenesulfonylation (tosylation) using