805041
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Productos recomendados
description
Fp: 15.8°F
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4524
density
0.8680 g/mL at 25 °C
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F
flash_point_c
-9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)