Merck
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
154.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472
transition temp
flash point 165 °F
density
0.936 g/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.0 °F
flash_point_c
73.88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)