Merck
908177
Sigma-Aldrich
3DPAFIPN
≥95%
Sinónimos:
2,4,6-Tris(diphenylamino)-5-fluoroisophthalonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 179,00
500 MG
US$ 520,00
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 179,00
500 MG
US$ 520,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H30FN5
Número de CAS:
Peso molecular:
647.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
307-401 °C
activación del fotocatalizador
390 nm
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)C#N)N(c3ccccc3)c2ccccc2
Clave InChI
GCGRXVMGBHYMDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3DPAFIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural