906247
Gold nanorods
25 nm diameter, FITC and biotin functionalized, powder
Sinónimos:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanorods, FITC tagged gold nanorods, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
Formulario
nanorod
powder
diámetro
25 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)