905631
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and maleimide functionalized, powder
Sinónimos:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
Formulario
nanospheres
powder
tamaño de partícula
15 nm
λmáx.
554 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.