776661
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 980 nm, dispersion in H2O
Sinónimos:
Au nanorod, Gold nanorod, Au nanorods
Formulario
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Nivel de calidad
contiene
CTAB as stabilizer
concentración
>30 μg/mL in H2O
diám. × L
10 nm × 59 nm (±10%)
diámetro
10 nm
densidad
1.00 g/mL at 25 °C
λmáx.
980 nm
Mw/Mn
<10 (CV, monodispersity)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Publication link:
Gold Nanostructures: Properties and Applications
Propiedades físicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.