904414
Sílice
monodisperse, non-porous, 150 nm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
Formulario
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)