Merck
808989
Sigma-Aldrich
Sílice
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 483,00
US$ 483,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 483,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 483,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
mesoporous
powder
Nivel de calidad
superficie
300-400 m2/g
tamaño de partícula
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
tamaño de poro
0.2-0.4 cm3/g pore volume
3.5-4.5 nm pore diameter
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.[1][2][3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Wang Y, et al.
Advanced Mat., 273, 576-576 (2015)
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Artículos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.