Merck
904325
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 505,00
US$ 505,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 505,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D4H39NO4
Peso molecular:
437.65
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 505,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCC(O)=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
Clave InChI
XBSQTYHEGZTYJE-SMFMMUGISA-N
Categorías relacionadas
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)