Merck
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
85 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
Clave InChI
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)