Merck
902535
Sigma-Aldrich
Amino-PEG4-t-butyl ester
Sinónimos:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, H2N-PEG4-CH2CH2COOtBu, H2N-dPEG(4)-CO-OtBu
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 210,00
1 G
US$ 758,00
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 210,00
1 G
US$ 758,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H31NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
321.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n/D 1.4508
densidad
1.04479 g/mL
grupo funcional
amine
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h4-13,16H2,1-3H3
Clave InChI
PKESARRNSGIDRD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features an amino group at one end and t-butyl-protected carboxyl group at the other, which can be deprotected with acidic conditions. The hydrophilic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Amino-PEG4-t-butyl ester can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)