Merck
901907
Sigma-Aldrich
RuPhos
95%
Sinónimos:
RuPhos
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 69,80
5 G
US$ 262,00
25 G
US$ 1.300,00
US$ 69,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 69,80
5 G
US$ 262,00
25 G
US$ 1.300,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H43O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
466.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
US$ 69,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
123-126 °C
125 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
Clave InChI
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bulky phosphine ligand used in a palladium-catalyzed cross-coupling of aminoethyltrifluoroborates with electron-poor aryl bromides.
Información legal
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paul Chatelain et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(42), 14959-14963 (2019-08-24)
Ideal organic syntheses involve the rapid construction of C-C bonds, with minimal use of functional group interconversions. The Suzuki-Miyaura cross-coupling (SMC) is a powerful way to form biaryl linkages, but the relatively similar reactivity of electrophilic partners makes iterative syntheses
Artículos
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions