Merck
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(CO2C2D5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)