Merck
617253
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D6H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
200.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
146 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)