Merck
750840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
NH4N18O3
Peso molecular:
86.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;
Clave InChI
DVARTQFDIMZBAA-HHKSVJRBSA-O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)