901235
TBS-DHG Catalyst
≥95%
Sinónimos:
(2R,3S,4R)-2-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 6-Tertbutyldimethylsilyl-1,2-dihydroglucal
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C1([H])C([H])([H])O[C@@](C([H])([H])O[Si](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])([H])[C@](O[H])([H])[C@]1([H])O[H]
InChI
1S/C12H26O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h9-11,13-14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11+/m1/s1
Clave InChI
KKFGQPZYDWCKRC-MXWKQRLJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
- Carbohydrate-Catalyzed Enantioselective Alkene Diboration:Enhanced Reactivity of 1,2-Bonded Diboron Complexes
- Diols, α-Ketols, and Diones as 22π Components in [2+2+2] Cycloadditions of 1,6-Diynes via Ruthenium(0)-Catalyzed Transfer Hydrogenation
- Carbohydrate/DBU Cocatalyzed Alkene Diboration: Mechanistic Insight Provides Enhanced Catalytic Efficiency and Substrate Scope
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Chiral organoboronic esters are well known as versatile intermediates for chemical synthesis. Not only are these compounds stable under a variety of reaction conditions, they are generally non-toxic and can be transformed with minimal generation of hazardous waste.