Merck
225665
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl hydride
97%
Sinónimos:
RhH(CO)(PPh3)3, Rhodium monocarbonyl hydrogen tris(triphenylphosphine), Tris(triphenylphosphine)carbonylrhodium hydride, trans-Carbonyl(hydrido)tris(triphenylphosphine)rhodium, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, Hydridocarbonyl-tris(triphenylphosphine)-rhodium(I), Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) carbonyl hydride
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
Número de CAS:
Peso molecular:
918.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
150 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
Clave InChI
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyzes the ring-opening isomeriztion of methylenecyclopropanes to 1,3-dienes.[1]
Características y beneficios
Homogeneous catalyst.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)