Documentos clave
901051
Sigma-Aldrich
Carbon nanotubeforest vertically alignedon Si substrate
DxL10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Sinónimos:
CNT array, MWCNT array
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 903,00
US$ 903,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 903,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 903,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Carbon nanotube array, multi-walled, vertically aligned on Si substrate, H 0.5 mm
descripción
Areal density: 1-5x109 cm-2
Form: 20 mm x 20 mm Si substrate
Nivel de calidad
Ensayo
98% (carbon as CNT)
Altura
0.5 mm
diám. × L
10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are vertically aligned on a Si substrate. MWCNT is as long as millimetre scale. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of this CNT is ~3, showing high crystal quality. The high crystallinity is supported by transmission electron microscopy.
Nota de preparación
Chemical Vapor Deposition (CVD) method.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.