901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
10:90, viscosity 1.7 dL/g
Sinónimos:
PLGA
Formulario
chips
cociente alimentación
lactide:glycolide 10:90±5
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
light yellow to tan
viscosidad
1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)