Merck
900313
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 45:55, viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PCL-PGA
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 449,00
US$ 449,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 449,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 449,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chunks
Nivel de calidad
cociente alimentación
caprolactone:glycolide 45:55
viscosidad
1.5 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.