900827
t-Butylammonium bromide
≥98%
Sinónimos:
2-Methyl-2-propanamine hydrobromide, 2-Methylpropan-2-amine hydrobromide, 2-Methylpropan-2-aminium bromide, tert-Butylammonium bromide, Greatcell Solar®
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
CQKAPARXKPTKBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.