86857
Tetrabutylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
descripción
cationic
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulario
crystals
calidad
LiChropur™
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
102-106 °C (lit.)
102-106 °C
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?