900744
TMS-N-ethynyl-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
≥95%
Sinónimos:
N,4-Dimethyl-N-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonamide, TMS-N-methylynetoluenesulfonamide, TMS-MTYsA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
55 °C
grupo funcional
sulfonamide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC=C(S(=O)(N(C)C#C[Si](C)(C)C)=O)C=C1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)