Merck
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
Sinónimos:
Chiral APAO ligand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24N2O2
Peso molecular:
240.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
color
white
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
Aplicación
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.