901417
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
Sinónimos:
Chiral APAO ligand
About This Item
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.