Merck
900715
Sigma-Aldrich
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
Sinónimos:
Chiral MPAO ligand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
364.48
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
130 °C
grupo funcional
amide
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide is a chiral ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed enantioselective β-C(sp3)H arylation, alkenylation, and alkynylation. This mono-protected aminomethyl oxazoline (MPAO) ligand was used in the challenging desymmetrization of isopropyl groups.
Producto relacionado
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.