Merck
682594
Sigma-Aldrich
fac-Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Sinónimos:
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 583,00
US$ 583,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 583,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H18F6IrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
762.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 583,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
powder
λmáx.
347 nm
fluorescencia
λem 480 nm in chloroform
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Clave InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
OLED triplet emitter (blue).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Since their discovery, organic light emitting devices (OLEDs) have evolved from a scientific curiosity into a technology with applications in flat panel displays and the potential to revolutionize the lighting market. During their relatively short history, the technology has rapidly advanced, and device efficiencies have increased more than 20-fold, approaching the theoretical limit for internal quantum efficiencies.