Merck
900275
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos
95%
Sinónimos:
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 263,00
1 G
US$ 742,00
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 263,00
1 G
US$ 742,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
404.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
112 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H33N2P/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7/h8-19H,1-7H3
Clave InChI
HTHOMNNVAUPLKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(t-Bu)PhCPhos is the Pd G3 complex, from the Buchwald group offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered primary amines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paula Ruiz-Castillo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(8), 3085-3092 (2015-02-05)
We report the Pd-catalyzed arylation of very hindered α,α,α-trisubstituted primary amines. Kinetics-based mechanistic analysis and rational design have led to the development of two biarylphosphine ligands that allow the transformation to proceed with excellent efficiency. The process was effective in