852619
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
98%
Sinónimos:
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O