Merck
84280
Sigma-Aldrich
Hexyl salicylate
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Hexyl 2-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 77,90
US$ 77,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 77,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein:
2453103
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 77,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
290 °C (lit.)
valor de ácido
≤5
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
Clave InChI
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
122 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)