The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.
W254908
Heptyl butyrate
≥98%, FG
Sinónimos:
Heptyl butanoate
Seleccione un Tamaño
US$ 59,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 59,80
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.4215 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-10-13-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
JPQHLIYIQARLQM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hi there, what is the volume of the sample size of grotto butyrate? 59.80. Thank you for your time and attention.
1 answer-