82963
2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol
≥95.0%
Sinónimos:
ISOPAN
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0%
mp
124-128 °C
SMILES string
Oc1c(ccc2ccccc12)\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-15-12-6-2-1-5-11(12)8-9-13(15)17-18-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
InChI key
DKWJRBBUVAQOAC-ISLYRVAYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)