Documentos clave
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
Sinónimos:
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
214-528-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
Clave InChI
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable