809470
Lithium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade
Sinónimos:
2M LiPF6 PC
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
solution
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2.0 M (LiPF6 in PC)
impurezas
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
trazas de catión
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Bone,Teeth
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.