809357
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade
Sinónimos:
2 M LiPF6 [EC/DMC=50/50(v/v)]
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)
impurezas
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
densidad
1.3634 g/mL
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
trazas de catión
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
- Do not use any glass equipment.
- Please handle under inert and moisture free environment.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone,Teeth, Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.