921351
Reduced graphene oxide enhanced PAQS composite for battery
Sinónimos:
Poly(anthraquinonyl sulfide) (PAQS) reduced graphene oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.