Documentos clave
930156
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≤99.95% trace metals basis
Categorías relacionadas
Aplicación
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate is a class of electrolytic solution material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries.[1] [2] Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. [3] These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone,Teeth, Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Libo, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)