806951
Sílice
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Nivel de calidad
Formulario
mesoporous
powder
superficie
300-400 m2/g
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.