805742
Sodium hexadecyl sulfate
contains ~40% sodium stearyl sulfate
Sinónimos:
Cetylsulfuric Acid Sodium Salt, Hexadecylsulfuric Acid Sodium Salt, Sodium Cetyl Sulfate
Formulario
powder
mp
178 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)