Documentos clave
799629
Sigma-Aldrich
EncapGel-Cx Kit, chemically crosslinkable sIPN hydrogel kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 2.560,00
US$ 2.560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 2.560,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
US$ 2.560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Aplicación
EncapGel-Cx Kit is a ready-to-use, chemically crosslinked hydrogel kit for the encapsulation and delivery of drugs, biomolecules, and cells. This hydrogel fuses the durability of synthetic polymers and the biorecognition of natural proteins to create a biocompatible delivery platform. The biodegradable matrix allows for temporally and spacially controlled delivery. Applications include:
  • Localized delivery of small molecules, proteins, nucleic acids, and cellular-based therapeutics
  • Tissue engineering
  • Regenerative medicine
Información legal
ENCAPGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)