Merck
716626
Sigma-Aldrich
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 154,00
US$ 154,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 154,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19OP
Número de CAS:
Peso molecular:
318.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 154,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-111 °C
functional group
aldehyde
phosphine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
InChI key
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)