Merck
797561
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
277.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
grupo funcional
hydroxyl
sulfone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZKCKSGZYCIBCKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenido relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.