Merck
649538
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole-3,6-dicarboxaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 322,00
US$ 322,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 322,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
335.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 322,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
105-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc2n(CC(CC)CCCC)c3ccc(cc3c2c1)C([H])=O
InChI
1S/C22H25NO2/c1-3-5-6-16(4-2)13-23-21-9-7-17(14-24)11-19(21)20-12-18(15-25)8-10-22(20)23/h7-12,14-16H,3-6,13H2,1-2H3
Clave InChI
JWQOZEXSBKOAAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)