Merck
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451
densidad
1.031 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)