192805
1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans
95%
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40 °C (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
Clave InChI
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?