796549
Stahl Aerobic Oxidation TEMPO solution
0.2 M in acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary Alcohols
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
0.2 M in acetonitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C=CN=C1.CC2(C)CCCC(C)(C)N2[O].C3(C4=NC=CC=C4)=NC=CC=C3
InChI
1S/C10H8N2.C9H18NO.C4H6N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11;1-6-3-2-5-4-6/h1-8H;5-7H2,1-4H3;2-4H,1H3
Clave InChI
BQFURWVGIDXRNB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Contenido relacionado
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.